Learn More
MedChemExpress Clofarabine
Artikelnummer. 16438258
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438258 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438258 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYA0005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Clofarabine, a nucleoside analogue for research of cancer, is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase (IC50=65 nM) by binding to the allosteric site on the regulatory subunit.
Spezifikation
Molekulargewicht 303.68 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.05%
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.65 mM)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 123318-82-1