Learn More
MedChemExpress Clofazimine
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Menge | 500 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| CAS | 2030-63-9 |
| Molekulargewicht | 473.4 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : 8.93 mg/mL (18.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Ziel | HBV |