Learn More
Clofazimin, TRC
Artikelnummer. 17900095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17900095 50 mg 50 Milligramm
17920005 500 mg 500 Milligramm
17909864 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17900095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC32430050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2030-63-9
Summenformel C27 H22 Cl2 N4
Molekulargewicht (g/mol) 473.4
Synonym Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)- (6CI,7CI,8CI), N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-2-phenazinamine, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046
IUPAC-Name N,5-bis(4-chlorophenyl)-3-propan-2-yliminophenazin-2-amin
SMILES CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clofazimine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3
Formelmasse 472.1222