Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-CHO CD Liquid Medium
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- ClonaCell™-CHO CD Liquid Medium is a general purpose liquid medium for culture of suspension-adapted CHO cells
- This chemically defined liquid medium is protein-free and animal component-free
- It does not contain L-glutamine, selection agents, antibiotics, or phenol red
- ClonaCell™-CHO CD Liquid Medium is compatible with a variety of selection systems, including dihydrofolate reductase (DHFR) and glutamine synthetase (GS)
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.