Learn More
STEMCELL Technologies CloneR™
Artikelnummer. 17178301
Encompass
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 17178301
Marke: STEMCELL Technologies 05888
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Defined supplement for single-cell cloning of human ES and iPS cells
  • CloneR™ is a defined, serum-free supplement designed to increase the cloning efficiency and single-cell survival of human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPS cells)
  • CloneR™ enables the robust generation of clonal cell lines without single-cell adaptation, thus minimizing the risk of acquiring genetic abnormalities
  • CloneR™ is compatible with the TeSR™ family of media for human ES and iPS cell maintenance as well as your choice of cell culture matrix
Spezifikation
Zelltyp Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Menge 10 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.