Learn More
Closantel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491886
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491886 500 mg -
16467386 100 mg 100 Milligramm
16421276 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17596
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Closantel is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.
Closantel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Closantel
Physikalische Form Solid
CAS 57808-65-8
Farbe Off-White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H14Cl2I2N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 49 mg/mL (73.90 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Molekulargewicht (g/mol) 663.07
Formelmasse 663.07
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research