Learn More
Cloxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cloxacillin sodium monohydrate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 7081-44-9 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H19ClN3NaO6S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (210.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (105.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C(C(C=CC=C1)=C1Cl)=NO2)=C2C)N[C@H]3[C@](SC(C)(C)[C@@H]4C(O[Na])=O)([H])N4C3=O.O |
| Mehr anzeigen |