Learn More
Cloxiquine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411088
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16411088 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16411088 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0963
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cloxiquine
Physikalische Form Solid
CAS 130-16-5
Farbe Light Yellow
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H6ClNO
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym 5-Chloro-8-quinolinol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (556.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 179.6
Formelmasse 179.6
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research