Learn More
Clozapine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456486
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16456486 100 mg 100 Milligramm
16441419 1 g 1 Gramm
16401736 500 mg -
16488687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16456486 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14539
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MedChemExpress Clozapine (HF 1854) is an antipsychotic used for the research of schizophrenia. Clozapine has high affinity for a number of neuroreceptors. Clozapine is a potent antagonist of dopamine D2 with a Ki of 75 nM. Clozapine inhibits the muscarinic M1 receptor and serotonin 5HT2A receptor with Kis of 9.5 nM and 4 nM, respectively. Clozapine is also a potent and selective agonist at the muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM).
Clozapine (HF 1854) is an antipsychotic used for the research of schizophrenia. Clozapine has high affinity for a number of neuroreceptors. Clozapine is a potent antagonist of dopamine D2 with a Ki of 75 nM. Clozapine inhibits the muscarinic M1 receptor and serotonin 5HT2A receptor with Kis of 9.5 nM and 4 nM, respectively. Clozapine is also a potent and selective agonist at the muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clozapine
CAS 5786-21-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19ClN4
Menge 100 mg
Synonym HF 1854
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (152.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=CC=CC=C42
Molekulargewicht (g/mol) 326.82
Formelmasse 326.82
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration