Learn More
CMPD1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466937 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16466937 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108643
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CMPD1
CAS 41179-33-3
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20FNO2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (286.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)CCCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 349.4
Formelmasse 349.4
Reinheit (%) 98.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation