Learn More
Gibco™ CMRL Medium (10X), no glutamine
Artikelnummer. 11520576 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11520576 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520576 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 21540026
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CMRL Medium (10x), ohne Glutamin
CMRL Medium wurde ursprünglich von Connaught Medical Research Laboratories für das Wachstum von Earle-'L'-Zellen unter serumfreien Bedingungen entwickelt. Gibco™ CMRL Medium ist auch besonders nützlich für das Klonen von Affennierenzellen und für das Wachstum vieler anderer Säugetierzelllinien, wenn es mit Pferd oder Kälberserum ergänzt wird.
Gibco™ CMRL Medium ist eine modifizierte Version von Medium 199. Das CMRL-Medium ist besonders reich an Nukleosiden und Vitaminen.
Verwendungszweck des Produkts
Für die In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen.
cGMP-konforme Fertigung
Gibco™ CMRL Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Das CMRL-Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert CMRL Medium eine Supplementierung, gewöhnlich mit 10%igem fötalem Kälberserum (FBS). CMRL nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung von 5 – 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Konzentration 10 X
Form Flüssig
Produkttyp CMRL Medium
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Culture Type Säugetierzellkultur