missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNQX, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486626
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486626 100 mg 100 Milligramm
16498887 5 mg -
16493456 25 mg -
16492417 50 mg -
16406308 10 mg 10 Milligramm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16486626

Marke: Medchem Express HY15066

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.

CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CNQX
Physikalische Form Solid
CAS 115066-14-3
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H4N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym FG9065
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (86.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(C#N)C=C2N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 232.15
Formelmasse 232.15
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.