missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNQX, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492417
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16492417

Marke: Medchem Express HY15066

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.

CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CNQX
Physikalische Form Solid
CAS 115066-14-3
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H4N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym FG9065
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (86.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(C#N)C=C2N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 232.15
Formelmasse 232.15
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt