Beschreibung
- Einstrahlfilter-basierte Kolorimeterabdeckung 440 bis 680 nm
- Robust, tragbar und einfach zu bedienen
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ideal für Bildungsanwendungen.
- Absorption, %Transmission und einfache kinetische Messungen
- Version mit Akku erhältlich
Spezifikation
Rechargeable | |
LCD-Anzeige | |
IP65 | |
Tungsten Halogen | |
Kolorimeter | |
400 bis 700 nm | |
CO7000 Kolorimeter |
Diode | |
18 x 15 x 6 cm | |
Deutsch | |
40 nm | |
9 V | |
8 Filter zur Auswahl | |
1 Jahr |
Nur für Forschungszwecke