Learn More
Hanna Instruments™ CSB-Teströhrchen
173.00 € - 188.00 €
Spezifikation
Beschreibung | COD Reagenzgläser |
---|---|
Volumen (metrisch) | 0 bis 15000 mg/l |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kläranlagen und Lebensmittelproduktionsanlagen |
Menge | 25/Packung |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11758763
|
Hanna Instruments™
HI93754B25 |
Genauigkeit: 4% |
173.00 €
87.50 Milliliter |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11768763
|
Hanna Instruments™
HI93754C25 |
Genauigkeit: 3% |
188.00 €
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
COD Reagenzgläser | |
0 bis 15000 mg/l | |
Für Kläranlagen und Lebensmittelproduktionsanlagen | |
25/Packung |