Learn More
Abcam Coenzym A Assay Kit (Fluorometrisch – Grün)
Artikelnummer. 32118271 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32118271 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32118271 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab138889200Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung von Coenzym A in 1 Stunde in Zell-/Gewebeextrakten mit Coenzym A Assay Kit AB138889. Empfindlichkeit = 40 nM. Zitiert in 8 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Messung von Coenzym A in 1 Stunde in Zell-/Gewebeextrakten mit Coenzym A Assay Kit AB138889. Empfindlichkeit = 40 nM. Zitiert in 8 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 200 Tests
Kennzeichnung RUO