Learn More
Coenzyme Q10, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
200 Milligramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472346 500 mg -
16461486 200 mg 200 Milligramm
16442499 1 g -
16441308 5 g 5 Gramm
16438986 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16472346 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0111
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Coenzyme Q10 is an essential cofactor of the electron transport chain and a potent antioxidant agent.
Coenzyme Q10 is an essential cofactor of the electron transport chain and a potent antioxidant agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzyme Q10
CAS 303-98-0
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C59H90O4
Menge 500 mg
Synonym CoQ10 Ubiquinone-10
Löslichkeitsinformationen DMF : 40 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (2.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 863.34
Formelmasse 863.34
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death