missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38 € - 325.38 €
Spezifikation
Antigen | COG1 |
---|---|
Konzentration | 0.55 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897363
|
Proteintech
10767-1-AP-20UL |
20 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16887363
|
Proteintech
10767-1-AP-150UL |
150 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is one of eight proteins which form a Golgi-localized complex required for normal Golgi morphology and function. It is thought that this protein is required for steps in the normal medial and trans Golgi-associated processing of glycoconjugates and plays a role in the organization of the Golgi-localized complex.Spezifikation
COG1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8WTW3, Q9Z160 | |
16834, 303652, 9382 | |
COG1 Fusion Protein Ag1203 | |
Primary | |
-20°C | |
COG1 |
0.55 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDG2G, COG complex subunit 1, COG1, KIAA1381, LDLB | |
Cog1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |