Learn More
COH29, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477968 10 mg 10 Milligramm
16477756 100 mg -
16473897 50 mg -
16431899 1 mg -
16410438 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19931
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress COH29 (RNR Inhibitor COH29) is a potent ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor with anticancer activity. COH29 inhibits α and β subunit of RNR with IC50s of 16 μM.
COH29 (RNR Inhibitor COH29) is a potent ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor with anticancer activity. COH29 inhibits α and β subunit of RNR with IC50s of 16 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material COH29
CAS 1190932-38-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H16N2O5S
Menge 10 mg
Synonym RNR Inhibitor COH29
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (118.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C(C3=CC=CC=C3)S1)C4=CC=C(O)C(O)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 420.44
Formelmasse 420.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death