Learn More
MedChemExpress Coixol
Artikelnummer. 16451618
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451618 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451618 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0936
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 165.15 g/mol
Versandbedingung Room temperature
CAS 532-91-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.78%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Ziel Bacterial
Menge 5 mg