Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97 %
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Colchicin (7alphah-colchicin) ist ein Alkaloid, das in Colchicum autumnale vorkommt und nachweislich gegen Gicht wirkende und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.
- Colchicin bindet Tubulin und verhindert die Migration von Immunzellen, was Entzündungen reduziert.
Anwendungen
- Colchicin ist ein antimitotisches Mittel, das bei der Untersuchung der Zellproliferation und -migration eingesetzt werden kann
- Für In-vivo- und In-vitro-Forschungsanwendungen
- Nur für Forschungszwecke, nicht zur Behandlung von Krankheiten vorgesehen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Colchicine |
Schmelzpunkt | 150.0°C to 160.0°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 14,IV,946 |
Merck Index | 15,2455 |
Spezifischer Drehzustand | − 250.00 (20.00°C c=1,alcohol) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Colchicine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.