Learn More
COLEC11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | COLEC11 |
---|---|
Konzentration | 0.42 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894364
|
Proteintech
15269-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884364
|
Proteintech
15269-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the collectin family of C-type lectins that possess collagen-like sequences and carbohydrate recognition domains. Collectins are secreted proteins that play important roles in the innate immune system by binding to carbohydrate antigens on microorganisms, facilitating their recognition and removal. The encoded protein binds to multiple sugars with a preference for fucose and mannose. Mutations in this gene are a cause of 3MC syndrome-2. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Spezifikation
COLEC11 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Zebrafish, Human | |
Q3SXB8, Q5U3G1, Q9BWP8 | |
366588, 492459, 71693, 78989 | |
COLEC11 Fusion Protein Ag7374 | |
Primary | |
-20°C | |
COLEC11 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CL K1, CL K1 I, CL K1 II, CL K1 IIa, CL K1 IIb, CLK1, COLEC11, Collectin 11, Collectin kidney protein 1, collectin sub family member 11 | |
Colec11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |