Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, farbkodiert
Bietet Lösungen für Schläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Anwendungen in der Automobil- und Industriebranche. Fisherbrand™ farbcodierte Silikon-Vakuumschläuche sind auch für Niedrigdruck-Solaranlagen nützlich, bei denen Schläuche verwendet werden, um Wasser durch die Solarsysteme zu leiten.
122.47 € - 419.41 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA, BFR und WRAS zugelassen |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Silikon |
Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für schnelle Identifizierung und Heißarbeiten |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11743179
|
Fisherbrand™
|
Blau | 1.6 mm |
130.56 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11753179
|
Fisherbrand™
|
Blau | 3.2 mm |
196.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11763179
|
Fisherbrand™
|
Blau | 6.4 mm |
324.67 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11773179
|
Fisherbrand™
|
Blau | 9.6 mm |
419.41 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11713179
|
Fisherbrand™
|
Grün | 1.6 mm |
128.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11723179
|
Fisherbrand™
|
Grün | 3.2 mm |
197.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11733179
|
Fisherbrand™
|
Grün | 9.6 mm |
370.88 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11773169
|
Fisherbrand™
|
Rot | 1.6 mm |
122.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11783169
|
Fisherbrand™
|
Rot | 3.2 mm |
191.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11793169
|
Fisherbrand™
|
Rot | 6.4 mm |
335.72 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11703179
|
Fisherbrand™
|
Rot | 9.6 mm |
384.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Sicher für die Verwendung in Lebensmitteln
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Zerbrechen
- Flexibel, geruchlos und ungiftig
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
Silikon | |
Ideal für schnelle Identifizierung und Heißarbeiten | |
Flexibel |
Ja | |
25 m | |
–60 °C | |
250 °C |