Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Mag Stir Bar 5x2mm Blue
Mikromagnetische Rührstäbe sind für das Rühren kleiner Volumina in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenherstellern konzipiert
6.70 € - 7.35 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10116117
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37121-0014 |
Gelb | 2 mm | 7 mm |
7.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10297857
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37121-0012 |
Blau | 2 mm | 5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10554428
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37121-0001 |
Rot | 1.5 mm | 8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
- Alnico-Magnet, gekapselt in FDA-Gütegrad, USP-Klasse VI der Marke Teflon® PTFE-Beschichtung–hervorragende chemische Kompatibilität
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Ja | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen |
ISO 9001:2015 | |
Je 1 |