Learn More
Brady™ Farbige Polyester-Etiketten
Unterscheiden Sie Laborproben problemlos mit den farbigen B-494 Polyester-Etiketten, die in sechs Farben erhältlich sind. In Kombination mit einem vielseitigen, tragbaren Etikettendrucker von Brady können Sie die Etiketten fast überall drucken.
57.42 € - 94.38 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Ausführung | Glanz |
Format | Ausgestanzt |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17851829
|
Brady™
170902 |
Schwarz, Weiß, Blau | 0,5 x 1 in. |
57.42 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17821729
|
Brady™
170903 |
Schwarz, Weiß, Grün | 0,5 x 1 in. |
57.42 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17871759
|
Brady™
170904 |
Black on Orange, Weiß | 0,5 x 1 in. |
57.42 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17841729
|
Brady™
170905 |
Rosa, Weiß | 1 x 0,5 in. |
57.42 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17801809
|
Brady™
170906 |
Black on Red, Weiß | 0,5 x 1 in. |
57.42 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17821809
|
Brady™
170907 |
Schwarz auf Weiß, Gelb | 0,5 x 1 in. |
57.42 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17891749
|
Brady™
170908 |
Schwarz, Weiß, Blau | 1 x 1 in. |
94.38 €
260 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17831729
|
Brady™
170909 |
Schwarz, Weiß, Grün | 1 x 1 in. |
94.38 €
260 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17881729
|
Brady™
170910 |
Black on Orange, Weiß | 1 x 1 in. |
94.38 €
260 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17841829
|
Brady™
170911 |
Rosa, Weiß | 1 x 1 in. |
94.38 €
260 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17841779
|
Brady™
170912 |
Black on Red, Weiß | 1 x 1 in. |
94.38 €
260 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17861729
|
Brady™
170913 |
Schwarz auf Weiß, Gelb | 1 x 1 in. |
94.38 €
260 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal geeignet zum einfachen Unterscheiden von Ampullen, PCR- und Mikrozentrifugen-Röhrchen sowie Objektträgern
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen, kann in Flüssigstickstoff und heiße Wasserbäder eingetaucht werden
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- In sechs Farben mit einer Farbleiste oben auf dem Etikett erhältlich; für zahlreiche Anwendungen vordimensioniert, einige Optionen mit Etikett für Ampullendeckel in gleicher Farbe
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
0,003 in. | |
2.54 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Glanz | |
Polyester | |
Etiketten | |
Cold Temperature Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling | |
-320,8 °F bis +158 °F | |
1 in. | |
0.5 in. |