Learn More
Fisherbrand™ Beschriftungsband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
11.05 € - 202.00 €
Spezifikation
Format | Klebeband |
---|---|
Material | Papier |
Produkttyp | Farbiges Etikettenklebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserfest, öl- und säurebeständig |
Menge | 6/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17857271
|
Fisherbrand™
|
Kupfer | 14 yd. | 13 m |
11.70 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15884585
|
Fisherbrand™
|
Grau | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
53.35 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17867271
|
Fisherbrand™
|
Lavendel | 14 yd. | 13 m |
11.70 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17877271
|
Fisherbrand™
|
Hellgrün | 14 yd. | 13 m |
11.70 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17887271
|
Fisherbrand™
|
Rosé | 14 yd. | 13 m |
11.05 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15894585
|
Fisherbrand™
|
Violett | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
55.06 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15814585
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
53.35 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15824585
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
53.40 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15834585
|
Fisherbrand™
|
Grün | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
53.40 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15844585
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
53.35 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15864585
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
53.35 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15874585
|
Fisherbrand™
|
Blau | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
55.06 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17847271
|
Fisherbrand™
|
Aquamarin | 14 yd. | 13 m |
11.05 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17887241
|
Fisherbrand™
|
Kupfer | 60 yd. | 55 m |
41.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15854555
|
Fisherbrand™
|
Grau | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
202.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17897241
|
Fisherbrand™
|
Lavendel | 60 yd. | 55 m |
41.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17817251
|
Fisherbrand™
|
Rosé | 60 yd. | 55 m |
41.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15884545
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
190.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15804555
|
Fisherbrand™
|
Grün | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
190.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15824555
|
Fisherbrand™
|
Rot | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
202.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17877241
|
Fisherbrand™
|
Aquamarin | 60 yd. | 55 m |
41.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17807251
|
Fisherbrand™
|
Hellgrün | 60 yd. | 55 m |
41.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15834555
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd. | 55 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15844555
|
Fisherbrand™
|
Blau | 60 yd. | 55 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15814555
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd. | 55 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15894545
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 60 yd. | 55 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15864555
|
Fisherbrand™
|
Violett | 60 yd. | 55 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Beständig gegen Temperaturen von -23 C bis +121 C (-10 F bis +250 F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
- Bänder werden ohne Spender geliefert
- Kerngröße beträgt 1 Zoll
Spezifikation
Klebeband | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
6/Packung | |
-23 bis 121 °C | |
13 mm |
Papier | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
0,5 in. |