Learn More
VITLAB™ Farbige LDPE-Enghals-Spritzflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Beschreibung
- Das (zum Patent angemeldete) VENT-CAP verhindert praktisch das Auslaufen, Tropfen oder Austreten von Flüssigkeit aus dem Spenderröhrchen, was durch Temperaturänderungen im Labor auftreten kann
- Flaschen aus LDPE mit engem Hals
- Lieferbar in verschiedenen Farben, um die Identifizierung zu erleichtern
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Grün |
Material | LDPE |
Typ | Spülflaschen |
Closure Included | Ja |
Verschlusstyp | Belüftet |
Durchmesser (metrisch) | 74 mm |
Höhe (metrisch) | 180 mm |
Öffnung | Eng |