Learn More
Ansell Colortext Plus F079 Medium Duty Cut-Resistant Knit Gloves
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Handschuhe gestrickt ohne Fadenunterbrechungen und Nähte
- Hergestellt aus Nylon und hochfesten Garnen
- Baumwollgarn auf der Innenseite des Handschuhs bietet zusätzlichen Komfort.
- Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Marineblau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Material | Nylon |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 2X4XB |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Maschinen und Gerätebetrieb |
Art der Handschuhstulpe | Strick |