Learn More
Columbamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16409208 10 mg 10 Milligramm
16401618 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16409208 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0926
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Columbamine
CAS 3621-36-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20NO4
Menge 10 mg
Synonym Columbamin Dehydroisocorypalmine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 23 mg/mL (67.97 mM)
SMILES COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(O)=C(OC)C=C4CC3)C=C2C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 338.38
Formelmasse 338.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid