Learn More
Coluracetam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16427398 10 mg -
16439867 5 mg 5 Milligramm
16437366 100 mg -
16413427 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16427398
Marke: Medchem Express HY17553
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coluracetam
CAS 135463-81-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H23N3O3
Menge 10 mg
Synonym MKC-231
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 20 mg/mL (58.58 mM) ∣H2O : 0.4 mg/mL (1.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=C2C(OC(C)=C2C)=NC3=C1CCCC3)CN4C(CCC4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 341.4
Formelmasse 341.4
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation