Learn More
Fisherbrand™ Kamm 1.5 mm
Hergestellt nach den höchsten Standards. Fisherbrand™ Comb 1.5 mm wird mit Elektrophoresesystemen verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit vertikalen Elektrophoresesystemen
Spezifikation
Vertikale Gelelektrophorese | |
48 | |
1.5 mm |
Kamm | |
Je 1 | |
200 mm |