Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
10 | |
1,5 mm |
Kamm | |
Je 1 | |
44 μl |