Learn More
Fisherbrand™ KAMM 0,75MM 12 TASCHEN
Zur Verwendung mit dem TV100 vertikalen Standard-Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten
62.60 € - 63.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | TV100 vertikales Standard- Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten |
---|---|
Typ | Kamm |
Höhe (metrisch) | Zähne:15 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Volumen (metrisch) Well | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Volumen (metrisch) Well | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11775055
|
Fisherbrand™
|
3,75 mm | 42 μl | 12 | 0,75 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10121611
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 120 μl | 10 | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10181651
|
Fisherbrand™
|
3,75 mm | 112 μl | 12 | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Descrizione
- Erhältlich in einer Dicke von 0.75, 1, 1.5 und 2 mm
Specifica
TV100 vertikales Standard- Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten | |
Kamm | |
Zähne:15 mm |