Learn More
Fisherbrand™ Gelkamm, blau
Zur Verwendung mit der TVG-SYS Vari-gel MIDI horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Verfügbar in Stärken von 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation
TVG-SYS Vari-Gel MIDI Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
8 | |
65 μl |
Kamm | |
1,5 mm | |
9,25 mm |