missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ CometAssay LMAgarose

Artikelnummer. 30001320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
Packungsgröße:
15 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001320 15 mL 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001320 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 425005002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.29 €
    114.45 € / 15 Milliliter
    Sparen 14.84 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ready-to-use in minutes with a 90 to 100°C water bath

  • Place the bottle in a 37°C water bath for at least 20 minutes to cool
  • The LMAgarose will remain molten at 37°C for sample preparation indefinitely
  • Microwaving is not recommended

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 15 mL
Produkttyp CometAssay LMAgarose
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktlinie R&D Systems
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.