missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 501

Marke:  Socorex™ 501.0505

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10516912

  • 375.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien. Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex™ 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.
Volumenbereich von 0,2 bis 30mL.
Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
Beste chemische Beständigkeit
Auswahl an vier Reservoirgrössen
Voll montiert autoklavierbar bei 121°C
Zwei Jahre Garantie
Volumen: 0,4 - 5mL
Teilung: 0,2mL
Flasche: 500mL
VK: 0,5- 0,1%
Anmerkung: bei 0,5mL
Spezifikation

Spezifikation

Kompakter Dispenser
0,4 bis 5 ml
501
2 Jahre
Autoklavierbar
0,2 ml
500 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote