Learn More
Kern Sohn Kompakt-Laborwaage 440
Artikelnummer. p-7226225
Encompass_Preferred
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4.000 g
6.000 g
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17371473
Marke: Kern Sohn 44021A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The classic balance ideal for use in the laboratory.
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 60 g
Lesbarkeit 0,001 g
Linearität 0.002 g
Wiederholgenauigkeit 0.001 g
Typ Compact Precision Balance
Länge (metrisch) Schale 81 mm
Breite (metrisch) Schale 81 mm
Elektrische Anforderungen Universal Mains Adapter
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado