Learn More
Kern Sohn Kompakt-Laborwaage PFB
Artikelnummer. 17351713
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
200 g
300 g
600 g
1.200 g
2.000 g
3.000 g
6.000 g
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit unitSize
17351713 1.200 g 0,01 g 1 Stück
17341713 120 g 0,001 g 1 Stück
17371713 2.000 g 0,01 g 1 Stück
17361713 200 g 0,001 g 1 Stück
17391713 3.000 g 0,01 g 1 Stück
17381713 300 g 0,001 g 1 Stück
17311723 6.000 g 0,1 g 1 Stück
17321723 6.000 g 0,05 g 1 Stück
17301723 600 g 0,01 g 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 17351713
Marke: Kern Sohn PFB 12002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
Spezifikation
Fassungsvermögen 1.200 g
Lesbarkeit 0,01 g
Linearität 0.03 g
Typ Compact Precision Balance
Elektrische Anforderungen Universal Mains Adapter