Learn More
Kern Sohn Kompakt-Laborwaage PFB
Artikelnummer. p-7226238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
200 g
300 g
600 g
1.200 g
2.000 g
3.000 g
6.000 g
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17351713
Marke: Kern Sohn PFB 12002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
Spezifikation
Fassungsvermögen 1.200 g
Lesbarkeit 0,01 g
Linearität 0.03 g
Typ Compact Precision Balance
Elektrische Anforderungen Universal Mains Adapter
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.