Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit B510-Controller
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden.Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C-530 Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Rohröfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Marke: Nabertherm™ R-572L2AN
Beschreibung
- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
- Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
- Serienmäßiges einzoniges Design mit B510-Controller
- Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
B510 | |
Bis zu 1200 °C | |
1170 x 460 x 628 mm | |
170 mm |
1000 mm | |
Kompakter Röhrchenofen | |
1400 mm |