missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C5/C5a Antibody (32), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06192-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection
Spezifikation
| Complement Component C5/C5a | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 727 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Sandwich ELISA Detection | |
| 32 | |
| Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 | |
| C5a;C5b;C5D;Complement C5;CPAMD4;ECLZB | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751). | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur