missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C5/C5a Antibody (32), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
220.00 € - 326.00 €
Spezifikation
| Antigen | Complement Component C5/C5a |
|---|---|
| Klon | 32 |
| Verdünnung | Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 |
| Anwendungen | Sandwich ELISA Detection |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18607408
|
Novus Biologicals
NBP3-06192-100ul |
100 μg |
326.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18655498
|
Novus Biologicals
NBP3-06192-50ul |
50 μg |
220.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA DetectionSpezifikation
| Complement Component C5/C5a | |
| Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 727 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| 32 | |
| Sandwich ELISA Detection | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| C5a;C5b;C5D;Complement C5;CPAMD4;ECLZB | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts