Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05210402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 19/26 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
400 mm |