Learn More
BUCHI Kondensatoren für BUCHI Rotavapors
Artikelnummer. 12654709 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Kondensator S
Vertikalkondensator V
Material (Beschichtung):
P+G
Unbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material (Beschichtung) unitSize
12654709 Vertikalkondensator V P+G 1 Stück
12758380 Kondensator S P+G 1 Stück
15600655 Vertikalkondensator V Unbeschichtet 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12654709 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11055922
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Original BUCHI Glaswaren garantieren dank hoher Fertigungspräzision ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit. Seit mehr als 80 Jahren BUCHI stellt innovative und langlebige Glasteile her, um die tägliche Laborarbeit zu erleichtern.
  • Hoher Durchsatz durch modernes Design von Kondensatoren
  • Hochresistentes Glas bietet ein Höchstmaß an Sicherheit (DURAN™ Borosilikatglas 3.3)
  • Garantierte Dichtheit und Schutz vor gefährlichen Dämpfen durch hochpräzise Verbindungen
  • Maximale Stabilität und Sicherheit dank Kunststoff- und Glasbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Vertikalkondensator V
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotavapor R-210/R-215
Material (Beschichtung) P+G