Learn More
Quickfit™ Einzelkonus mit langer Spitze
Ermöglicht die Verbindung des Konus mit einem Glasrohr
Marke: Quickfit CBB29UB
106.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Beschreibung
- Nützlich zur Konstruktion von Rührerführungen
- Ohne Etiketten und Keramikmarkierungen
- Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
- Lange Spitzenkonusse mit einer werksseitigen Mindestschaftlänge von 90 mm
Spezifikation
10/Packung | |
Einzelkonus mit langer Spitze | |
29/32 | |
2 mm |