Learn More
Quickfit™ Einzelkonus mit langer Spitze
Ermöglicht die Verbindung des Konus mit einem Glasrohr
Marke: Quickfit CBB7UB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Nützlich zur Konstruktion von Rührerführungen
- Ohne Etiketten und Keramikmarkierungen
- Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
- Lange Spitzenkonusse mit einer werksseitigen Mindestschaftlänge von 90 mm
Spezifikation
10/Pckg. | |
Einzelkonus mit langer Spitze | |
1.5 mm |
Schaftdurchmesser: 6 mm, Innendurchmesser: 2 mm | |
43662 |