Learn More
Quickfit™ Einzelkonus mit langer Spitze
Ermöglicht die Verbindung des Konus mit einem Glasrohr
Brand:  Quickfit CBB10UB
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 View more versions of this product
Product Code. 15547760
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Description
Description
  • Nützlich zur Konstruktion von Rührerführungen
  • Ohne Etiketten und Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Lange Spitzenkonusse mit einer werksseitigen Mindestschaftlänge von 90 mm
Specifications
Specifications
10/Pckg.
Einzelkonus mit langer Spitze
1 mm
Schaftdurchmesser: 8 mm, Innendurchmesser: 3 mm
43027
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers