Learn More
KARTELL Conical 1 Hole Stopper
Beschreibung
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 3 mm |
| Menge | 25 pcs. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Rubber |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |