Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Kulturröhrchen mit konischem Boden und Bajonettkappe
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
Marke: Greiner Bio-One 164160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Volumen: 12 ml
- TC-behandelt
- Stehrand
- Steril
- Rote Bajonettkappe
- Durchm. x Höhe: 16.8 x 100 mm
Spezifikation
Kulturröhrchen | |
Rot | |
100 mm | |
TC-behandelt | |
12 mL | |
Ja |
16,8 mm | |
Bajonettkappe | |
Polystyrol | |
Steril | |
Stehrand |