Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Verbindungsfeder für Schliffverbindungen
Für Alu-Ringe mit Haken zum sicheren Anschließen konischer Schliffverbindungen
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 01102840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Zwei Ringe
Spezifikation
10 | |
Zwei Ringe | |
40 mm Länge |
Edelstahl | |
Alu-Ringe zum Anschließen konischer Masseverbindungen |